Merck
476668
Sigma-Aldrich
Bromobis(dimethylamino)borane
97%
Synonim(y):
1-Bromo-N,N,N′,N′-tetramethylboranediamine
About This Item
Wzór liniowy:
[(CH3)2N]2BBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.87
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
przydatność reakcji
reagent type: reductant
współczynnik refrakcji
n20/D 1.478 (lit.)
bp
20-28 °C/0.5 mmHg (lit.)
gęstość
1.259 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CN(C)B(Br)N(C)C
InChI
1S/C4H12BBrN2/c1-7(2)5(6)8(3)4/h1-4H3
Klucz InChI
UBDPZBLACZIAPS-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant involved in:
  • Intramolecular cyclization
  • Oxidative addition for synthesis of platinum boryl phosphine bromo complexes
  • Synthesis of fluorenyltripyrazolylborate ligands
  • Preparation of rigid-backbone conjugated polymers
  • Conversion of epoxides to halohydrins
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
129.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
53.9 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)