Merck
293814
Sigma-Aldrich
2,3-Diethyl-5-methylpyrazine
99%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H14N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.22
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.498 (lit.)
gęstość
0.949 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCc1ncc(C)nc1CC
InChI
1S/C9H14N2/c1-4-8-9(5-2)11-7(3)6-10-8/h6H,4-5H2,1-3H3
Klucz InChI
PSINWXIDJYEXLO-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
2,3-dietylo-5-metylopirazyna została zidentyfikowana jako silny odorant w próbce kawy i została oceniona za pomocą chromatografii gazowej-olfaktometrii malejących próbek headspace.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
176.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
80 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Analysis of roasted coffee powders and brews by gas chromatography-olfactometry of headspace samples.
Semmelroch, Peter, and Werner Grosch.
LWT--Food Science and Technology, 28(3), 310-313 (1995)