Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.407 (lit.)
bp
121-122 °C/30 mmHg (lit.)
gęstość
1.129 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
fluoro
ciąg SMILES
CCOC(=O)C(F)C(=O)OCC
InChI
1S/C7H11FO4/c1-3-11-6(9)5(8)7(10)12-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
GOWQBFVDZPZZFA-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
143.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
62 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?