Merck
282510
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1-phenyl-1-propene
99%
Synonim(y):
(2-Methylpropenyl)benzene
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH=C(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.20
Beilstein:
1902046
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.539 (lit.)
bp
187-188 °C (lit.)
mp
−50-−48 °C (lit.)
gęstość
0.901 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phenyl
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C\C(C)=C/c1ccccc1
InChI
1S/C10H12/c1-9(2)8-10-6-4-3-5-7-10/h3-8H,1-2H3
Klucz InChI
BTOVVHWKPVSLBI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-Methyl-1-phenyl-1-propene has been used in the preparation of 2-bromo-2-methyl-1-phenylpropan-1-ol and 1-bromo-2-methyl-1-phenylpropan-2-ol.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
136.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
58 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Bromohydrin formation in dimethyl sulfoxide.
Dalton DR, et al.
Journal of the American Chemical Society, 90(20), 5498-5501 (1968)