Kluczowe dokumenty
523801
N,N-Dimethylphenethylamine
98%
Synonim(y):
2-Phenylethyl-N,N-dimethylamine, Dimethyl(2-phenylethyl)amine, N,N-Dimethyl-β-phenethylamine, N,N-Dimethyl-2-phenylethylamine, N,N-Dimethylbenzeneethanamine, N,N-Dimethylphenylethylamine, N-(2-Phenylethyl)dimethylamine, N-Phenethyldimethylamine, [(Dimethylamino)ethyl]benzene
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.502 (lit.)
bp
207-212 °C (lit.)
gęstość
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
phenyl
ciąg SMILES
CN(C)CCc1ccccc1
InChI
1S/C10H15N/c1-11(2)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,8-9H2,1-2H3
Klucz InChI
TXOFSCODFRHERQ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
159.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
71 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?