Merck
275557
Sigma-Aldrich
1-Ethylguanidine sulfate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
[C2H5NHC(=NH)NH2]2·H2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
272.33
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
solid
mp
244 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
OS(O)(=O)=O.CCNC(N)=N.CCNC(N)=N
InChI
1S/2C3H9N3.H2O4S/c2*1-2-6-3(4)5;1-5(2,3)4/h2*2H2,1H3,(H4,4,5,6);(H2,1,2,3,4)
Klucz InChI
UKQVDMIAGTYDFN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Siarczan 1etyloguanidyny może być stosowany w badaniach syntezy chemicznej.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
O G Busygina et al.
Biokhimiia (Moscow, Russia), 61(1), 119-125 (1996-01-01)
Guanidine thiol derivatives--a new class of soluble guanylate cyclase activators--have been studied. Guanidine thiols contain in their molecule both the guanidine and thiol groups which act as donors acceptors of nitric oxide (NO), respectively. The role of the guanidine thiol
J M Farley et al.
The Journal of physiology, 337, 753-768 (1983-04-01)
The effects of intracellular application of three compounds - QX314, N-ethylguanidine and N-octylguanidine - on the acetylcholine-activated ionic channels in chick myoballs were examined. Voltage-clamped myoballs were internally perfused using the suction-pipette technique. Changes in the internal ionic environment of
S M Vogel et al.
The Journal of general physiology, 83(6), 901-918 (1984-06-01)
Methyl- and ethylguanidine block the endplate current in frog muscle. Both derivatives blocked inward-going endplate currents without affecting outward endplate currents. Repetitive stimulation that evoked several inward endplate currents enhanced the block, which suggests that these agents interact with open