Kluczowe dokumenty
207713
1,3-Di-o-tolylguanidine
99%
Synonim(y):
DTG
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
Formularz
solid
mp
176-178 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 70 mg/mL at 20 °C
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
Cc1ccccc1NC(=N)Nc2ccccc2C
InChI
1S/C15H17N3/c1-11-7-3-5-9-13(11)17-15(16)18-14-10-6-4-8-12(14)2/h3-10H,1-2H3,(H3,16,17,18)
Klucz InChI
OPNUROKCUBTKLF-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... EBP(10682)
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?