Kluczowe dokumenty
D150959
1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride
97%
Synonim(y):
Metformin
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
Formularz
crystals
mp
223-226 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[H].CN(C)C(=N)NC(N)=N
InChI
1S/C4H11N5.ClH/c1-9(2)4(7)8-3(5)6;/h1-2H3,(H5,5,6,7,8);1H
Klucz InChI
OETHQSJEHLVLGH-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
Opis ogólny
Metformin is used as an organic base catalyst for the transesterification of coconut oil with methanol.
Zastosowanie
- bis(1,1-dimethylbiguanido)copper(II) octahydrate
- bis(1,1-dimethylbiguanido)nickel(II)
- 1,1-dimethylbiguanidium tetrabromothallate(III)
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Glucose metabolism is regulated by the opposing actions of insulin and glucagon. Insulin is released from pancreatic ß cells in response to high blood glucose levels and regulates glucose metabolism through its actions on muscle, liver, and adipose tissue.
We present an article about how proliferating cells require the biosynthesis of structural components for biomass production and for genomic replication.