Merck
G11608
Sigma-Aldrich
Guanidineacetic acid
99%
Synonim(y):
N-Amidinoglycine, N-Guanylglycine, Glycocyamine
About This Item
Wzór liniowy:
H2NC(=NH)NHCH2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
117.11
Beilstein:
1759179
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
mp
300 °C (lit.)
ciąg SMILES
NC(=N)NCC(O)=O
InChI
1S/C3H7N3O2/c4-3(5)6-1-2(7)8/h1H2,(H,7,8)(H4,4,5,6)
Klucz InChI
BPMFZUMJYQTVII-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1