Merck
275425
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethoxythiophenol
98%
Synonim(y):
2,5-Dimethoxybenzenethiol
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3O)2C6H3SH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5860 (lit.)
tw
88-90 °C/0.5 mmHg (lit.)
gęstość
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1ccc(OC)c(S)c1
InChI
1S/C8H10O2S/c1-9-6-3-4-7(10-2)8(11)5-6/h3-5,11H,1-2H3
Klucz InChI
SESUUAOAUZDHHP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
The s-alkylation of 2,5-dimethoxythiophenol with pentyl bromide and heptyl bromide was studied.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Open-ring models of hetero-cannabinoids: synthesis of 2-(alkylthio)-5-(2-aminoethyl) hydroquinone derivatives.
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 55(3), 782-796 (1990)
Homan Kang et al.
Scientific reports, 5, 10144-10144 (2015-05-29)
Recently, preparation and screening of compound libraries remain one of the most challenging tasks in drug discovery, biomarker detection, and biomolecular profiling processes. So far, several distinct encoding/decoding methods such as chemical encoding, graphical encoding, and optical encoding have been