Merck
24350
Sigma-Aldrich
2-Chloro-N,N-dimethylacetamide
≥97.0% (GC)
Synonim(y):
N,N-Dimethylchloroacetamide
About This Item
Wzór liniowy:
ClCH2CON(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
121.57
Beilstein:
969568
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (GC)
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.479
gęstość
1.182 g/mL at 20 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amide
chloro
ciąg SMILES
CN(C)C(=O)CCl
InChI
1S/C4H8ClNO/c1-6(2)4(7)3-5/h3H2,1-2H3
Klucz InChI
XBPPLECAZBTMMK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-Chloro-N,N-dimethylacetamide (N,N-dimethylchloroacetamide) was used in the synthesis of (S)-carbinoxamine.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Asymmetric synthesis of (S)-carbinoxamine. New aspects of oxazaborolidine-catalyzed enantioselective carbonyl reduction.
Corey EJ and Helal CJ.
Tetrahedron Letters, 37(32), 5675-5678 (1996)