Merck
250996
Sigma-Aldrich
2-Chloro-N,N-diethylacetamide
97%
About This Item
Wzór liniowy:
ClCH2CON(C2H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.62
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.47 (lit.)
bp
148-150 °C/55 mmHg (lit.)
gęstość
1.089 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
agriculture
environmental
ciąg SMILES
CCN(CC)C(=O)CCl
InChI
1S/C6H12ClNO/c1-3-8(4-2)6(9)5-7/h3-5H2,1-2H3
Klucz InChI
CQQUWTMMFMJEFE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-Chloro-N,N-dietyloacetamid został użyty w:
  • otrzymywanie amidów kaliksarenu
  • synteza 5-bromo-25,26,27,28-tetrakis[(N,N-dietyloaminokarbonylo)-metoksy]kaliks[4]arenu
  • synteza amidowych makrocykli kaliks[4]pirolu z super-wydłużonymi wnękami
  • Organiczna synteza 3-cyjano-N,N-dietylo-4-(4-metoksyfenylo)-4-oksobutanamidu wspomagana mikrofalami
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Christopher J Woods et al.
Journal of the American Chemical Society, 124(29), 8644-8652 (2002-07-18)
A new "super-extended cavity" tetraacetylcalix[4]pyrrole derivative was synthesized and characterized, and X-ray crystal structures of complexes bound to fluoride and acetonitrile were obtained. The binding behavior of this receptor was investigated by NMR titration, and the complex was found to
[Gas-chromatographic analysis of N,N-diethylchloracetamide in the air].
L P Shcherbakov et al.
Gigiena i sanitariia, (5)(5), 57-59 (1989-05-01)
Synthesis and properties of new calixarene-based ditopic receptors for the simultaneous complexation of cations and carboxylate anions.
Pelizzi N, et al.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 6, 1307-1312 (1998)
Synthesis and crystal structures of lower rim amine and carbamoyl substituted calixarenes as transfer agents for oxyanions between an aqueous and a chloroform phase.
Wolf NJ, et al.
Polyhedron, 18(6), 855-896 (1999)
[Local and skin resorptive action of N,N-diethylchloracetamide].
V A Shugaev et al.
Gigiena truda i professional'nye zabolevaniia, (2)(2), 51-52 (1989-01-01)