Merck
269964
Sigma-Aldrich
4-Nitroindole
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H6N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
mp
205-207 °C (lit.)
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1cccc2[nH]ccc12
InChI
1S/C8H6N2O2/c11-10(12)8-3-1-2-7-6(8)4-5-9-7/h1-5,9H
Klucz InChI
LAVZKLJDKGRZJG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4-Nitroindol został użyty w syntezie 1,3,4,5-tetrahydropirolo-[4,3,2-de]chinoliny.
Reactant for preparation of:
  • Tryptophan dioxygenase inhibitors pyridyl-ethenyl-indoles as potential anticancer immunomodulators
  • Meridianin derivatives as protein kinase (PKC) inhibitors and vitro antiproliferative agents
  • Anti-angiogenic agents
  • Sodium-dependent glucose co-transporter 2 (SGLT2) inhibitors for the management of hyperglycemia in diabetes
  • Biologically active indoles
  • CGRP receptor antagonists
  • Nucleosides
  • CB2 cannabinoid receptor ligands
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Efficient Synthesis of 1, 3, 4, 5-Tetrahydropyrrolo-[4, 3, 2-de] Quinoline.
Synthetic Communications, 25(5), 681-690 (1995)