Merck
263532
Sigma-Aldrich
3,5-Difluoroaniline
98%
About This Item
Wzór liniowy:
F2C6H3NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
129.11
Beilstein:
2802286
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz:
solid
Próba:
98%
Próba
98%
Formularz
solid
mp
37-41 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
ciąg SMILES
Nc1cc(F)cc(F)c1
InChI
1S/C6H5F2N/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H,9H2
Klucz InChI
KQOIBXZRCYFZSO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
In vitro nephrotoxic effects of 3,5-difluoroaniline has been investigated in renal cortical slices obtained from the kidneys of untreated, male Fischer 344 rats.
Zastosowanie
3,5-Difluoroaniline has been used in the preparation of 3,5-difluorodimethylaniline.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
167.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
75 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Further studies on the carcinogenicity of dyes related to 4-dimethylaminoazobenzene; the requirement for an unsubstituted 2-position.
J A MILLER et al.
Cancer research, 17(5), 387-398 (1957-06-01)
S K Hong et al.
Toxicology letters, 114(1-3), 125-133 (2000-03-14)
Haloanilines are widely used as chemical intermediates in the manufacture of pesticides, dyes and drugs. The purpose of this study was to examine the in vitro nephrotoxic effects of the four 4-haloaniline and four 3,5-dihaloaniline isomers using renal cortical slices