Kluczowe dokumenty
255831
Germanium(IV) chloride
99.999% trace metals basis
Synonim(y):
Germanium tetrachloride
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for analytical purposes
ciśnienie pary
76 mmHg ( 20 °C)
Próba
99.999% trace metals basis
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: germanium
zanieczyszczenia
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
83 °C (lit.)
mp
−49.5 °C (lit.)
gęstość
1.88 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
Cl[Ge](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Cl4Ge/c1-5(2,3)4
Klucz InChI
IEXRMSFAVATTJX-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
wyposażenie dodatkowe
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
Does not sustain combustion.
Temperatura zapłonu (°C)
Does not sustain combustion.
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?