Kluczowe dokumenty
755087
Cadmium(II) acetate
anhydrous, 99.995%
Synonim(y):
Cadmium(II) acetate, Acetic acid, cadmium salt, Bis(acetoxy)cadmium, Cadmium acetate, Cadmium diacetate, Cadmium ethanoate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
anhydrous
Poziom jakości
Próba
99.995%
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: cadmium
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
255-273 °C
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
CC(=O)O[Cd]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Cd/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
Klucz InChI
LHQLJMJLROMYRN-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - STOT RE 1 Oral
Organy docelowe
Kidney,Bone
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Nanostructured Materials Through Ultrasonic Spray Pyrolysis
Nanostructured Materials Through Ultrasonic Spray Pyrolysis