Merck
HT-CDOAC100
Cadmium(II) acetate
SAFC Hitech®, anhydrous, 99.995%
About This Item
Wzór liniowy:
Cd(OCOCH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.50
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
anhydrous
linia produktu
SAFC Hitech®
Próba
99.995%
mp
255-273 °C
ciąg SMILES
CC(=O)O[Cd]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Cd/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
Klucz InChI
LHQLJMJLROMYRN-UHFFFAOYSA-L
Informacje prawne
SAFC Hitech is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - STOT RE 1 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
R Saravanan et al.
Journal of colloid and interface science, 452, 126-133 (2015-05-04)
A ternary ZnO/Ag/CdO nanocomposite was synthesized using thermal decomposition method. The resulting nanocomposite was characterized by X-ray diffraction, field emission scanning electron microscopy, transmission electron microscopy, UV-Vis spectroscopy, and X-ray photoelectron spectroscopy. The ZnO/Ag/CdO nanocomposite exhibited enhanced photocatalytic activity under
J I Chao et al.
Mutation research, 498(1-2), 7-18 (2001-10-24)
Previously, we have demonstrated that cadmium acetate significantly induces hprt mutation frequency in Chinese hamster ovary (CHO)-K1 and that 3-amino-1,2,4-triazole (3AT), a catalase inhibitor, potentiates the mutagenicity of cadmium [Chem. Res. Toxicol. 9 (1996) 1360-1367]. In this study, we investigate
L M Cavaco et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 54(9), 3605-3608 (2010-06-30)
We recently reported a phenotypic association between reduced susceptibility to zinc and methicillin resistance in Staphylococcus aureus CC398 isolates from Danish swine (F. M. Aarestrup, L. M. Cavaco, and H. Hasman, Vet. Microbiol. 142:455-457, 2009). The aim of this study
M Lag et al.
Cell biology and toxicology, 18(1), 29-42 (2002-05-07)
The lung is a target organ for cadmium (Cd) toxicity. Apoptosis induced by cadmium acetate (CdAc) was studied in alveolar type 2 cells and Clara cells isolated from rat lung. Relatively low concentrations of CdAc (1-10 micromol/L) induced apoptosis after
Albert L Juhasz et al.
Environmental science & technology, 44(13), 5240-5247 (2010-06-10)
In this study, cadmium (Cd) relative bioavailability in contaminated (n = 5) and spiked (n = 2) soils was assessed using an in vivo mouse model following administration of feed containing soil or Cd acetate (reference material) over a 15