Merck
255343
Sigma-Aldrich
Isopropyl bromoacetate
99%
About This Item
Wzór liniowy:
BrCH2CO2CH(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.03
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.444 (lit.)
bp
59-61 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
1.399 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ester
ciąg SMILES
CC(C)OC(=O)CBr
InChI
1S/C5H9BrO2/c1-4(2)8-5(7)3-6/h4H,3H2,1-2H3
Klucz InChI
JCWLEWKPXYZHGQ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Isopropyl bromoacetate has been used in the synthesis of biaryl sulphonamide derivatives.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jon J Hangeland et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 18(2), 474-478 (2007-12-28)
T-type calcium channel antagonists were designed using a protocol involving the program SPROUT and constrained by a ComFA-based pharmacophore model. Scaffolds generated by SPROUT were evaluated based on their ability to be translated into structures that were synthetically tractable. From