Merck
254606
Sigma-Aldrich
(−)-Methyl (S)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxylate
96%
Synonim(y):
α,β-Isopropylidene-L-glyceric acid methyl ester, Methyl α,β-isopropylidene-L-glycerate, Methyl 2,3-O-isopropylidene-L-glycerate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H12O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.17
Beilstein:
4292352
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
96%
Formularz
liquid
aktywność optyczna
[α]20/D −8.5°, c = 1.5 in acetone
czystość optyczna
ee: ≥96.0% (GLC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.425 (lit.)
bp
84-86 °C/15 mmHg (lit.)
gęstość
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ether
ketal
ciąg SMILES
COC(=O)[C@@H]1COC(C)(C)O1
InChI
1S/C7H12O4/c1-7(2)10-4-5(11-7)6(8)9-3/h5H,4H2,1-3H3/t5-/m0/s1
Klucz InChI
DOWWCCDWPKGNGX-YFKPBYRVSA-N
Zastosowanie
(−)-Methyl (S)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxylate can be used:
  • As a chiral building block to make the key tetrahydrofuran subunit of (−)-gymnodimine, a marine algal toxin.
  • To prepare an enedione by reacting with dimethyl methylphosphonate, BuLi, and phenylglyoxal, which in turn is used to synthesize cyclopentenone derivatives.
  • As a starting material for the preparation of (S)-4,5-dihydroxy-2,3-pentanedione (DPD), a precursor for autoinducer (AI)-2 in bacteria.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
172.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
78 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Annulation of 2-Oxoalkylidenetriphenylphosphoranes with enediones: A one-step synthesis of substituted cyclopentenones
Kitano H, et al.
Synthesis, 2002(06), 0739-0744 (2002)
James D White et al.
The Journal of organic chemistry, 72(5), 1717-1728 (2007-02-01)
Two principal subunits of the marine algal toxin (-)-gymnodimine were synthesized. A trisubstituted tetrahydrofuran representing C10-C18 of the toxin was prepared via a highly stereoselective iodine-mediated cyclization of an acyclic alkene bearing a bis-2,6-dichlorobenzyl (DCB) ether. The formation of a