Merck
483117
Sigma-Aldrich
2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanamine
97%
Synonim(y):
((2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methyl)amine, (2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methanamine, 1-(2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methanamine, 2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-methanamine, 2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanamine, 2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methylamine, 3-Amino-1,2-propanediol acetonide, 4-Aminomethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H13NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
131.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.438 (lit.)
bp
147-148 °C/14 mmHg (lit.)
gęstość
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ether
ketal
ciąg SMILES
CC1(C)OCC(CN)O1
InChI
1S/C6H13NO2/c1-6(2)8-4-5(3-7)9-6/h5H,3-4,7H2,1-2H3
Klucz InChI
HXOYWCSTHVTLOW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
154.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
68 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)