Merck
250627
Sigma-Aldrich
Chlorotriisopropoxytitanium(IV)
95%
Synonim(y):
Chlorotitanium(IV) triisopropoxide, Titanium(IV) chloride triisopropoxide
About This Item
Wzór liniowy:
[(CH3)2CHO]3TiCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
260.58
Beilstein:
4163222
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
liquid
przydatność reakcji
core: titanium
reagent type: catalyst
mp
35-40 °C
gęstość
1.091 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)O[Ti](Cl)(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/3C3H7O.ClH.Ti/c3*1-3(2)4;;/h3*3H,1-2H3;1H;/q3*-1;;+4/p-1
Klucz InChI
IFMWVBVPVXRZHE-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Useful additive for increased regio- and stereocontrol in aldol reactions.
Inne uwagi
Storage below 25 °C may cause crystallization. Moving container to a warm location should remelt the solid (mp ~35 °C). Recrystallization occurs slowly. Thus, the liquid may be transferred using syringe techniques.
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
71.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
22 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tetrahedron Letters, 34, 677-677 (1993)
Produkty
Surface-enhanced Solar Energy Conversion Systems Using Gold and Silver Nanoparticles
Titanium dioxide (TiO2) is an important n-type semiconducting material that shows interesting characteristics such as photoswitchable surface wettability, high photocatalytic activity, bistable electrical resistance states and high electron drift mobility.
A Review of Mesoporous TiO2 Thin Films
Global Trade Item Number
SKUGTIN
250627-800G4061838145543
250627-100G4061838138590