Merck
238279
Sigma-Aldrich
1-Iodohexadecane
contains copper as stabilizer, 95%
Synonim(y):
Hexadecyl iodide
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)15I
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
352.34
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
zawiera
copper as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4806 (lit.)
bp
206-207 °C/10 mmHg (lit.)
mp
21-23 °C (lit.)
gęstość
1.121 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
alkyl halide
iodo
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCI
InChI
1S/C16H33I/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h2-16H2,1H3
Klucz InChI
KMWHQYDMBYABKL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
1-Iodoheksadekan został użyty w syntezie alkiloimidazoliowych środków powierzchniowo czynnych, 1-heksadecyloimidazoliowego (Imm-C16) i diheksadecyloimidazoliowego (Imm-2C16). Został on również wykorzystany w syntezie chemicznej dihydroksyacetono-3-fosforanu 1-O-heksadecylu.
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
161.6 - 162.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
72.0 - 72.5 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Melt-processable syndiotactic polystyrene/montmorillonite nanocomposites.
Wang ZM, et al.
Journal of Polymer Science. Part B, Polymer Physics, 41(24), 3173-3187 (2003)
Chemical synthesis of 1-O-alkyl and 1-O-acyl dihydroxyacetone-3-phosphate.
Hajra A, et al.
Chemistry and Physics of Lipids, 33(2), 179-193 (1983)
Benay Akyon et al.
Environmental science. Processes & impacts, 21(2), 279-290 (2018-11-20)
Hydraulic fracturing generates large volumes of produced water, and treatment of produced water may be necessary for disposal or reuse. Biological treatment of produced water is a potential approach to remove organic constituents and reduce fouling, in conjunction with other
Acute toxicities to larval rainbow trout of representative compounds detected in Great Lakes fish.
C C Edsall
Bulletin of environmental contamination and toxicology, 46(2), 173-178 (1991-02-01)
Vinay Kumar Banka et al.
Nuclear medicine and biology, 42(3), 317-322 (2014-12-30)
A lipiodol solution of (188)Re-4-hexadecyl-2,2,9,9-tetramethyl-4,7-diaza-1,10-decanedithiol (HTDD) has been successfully developed for liver cancer therapy; however, its preparation requires a multi-step synthesis and it is characterized by a low labeling yield. We synthesized a new compound, 4-hexadecyl-4,7-diaza-1,10-decanedithioacetate (AHDD), without gem dimethyl