Merck
236284
Sigma-Aldrich
2-Nitroanisole
≥99%
Synonim(y):
1-Methoxy-2-nitrobenzene
About This Item
Wzór liniowy:
O2NC6H4OCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.14
Beilstein:
1868032
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.561 (lit.)
bp
273 °C (lit.)
mp
9-12 °C (lit.)
rozpuszczalność
alcohol: soluble(lit.)
diethyl ether: soluble(lit.)
water: insoluble(lit.)
gęstość
1.254 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
nitro
ciąg SMILES
COc1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO3/c1-11-7-5-3-2-4-6(7)8(9)10/h2-5H,1H3
Klucz InChI
CFBYEGUGFPZCNF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-nitroanizol (2-metoksynitrobenzen) jest zanieczyszczeniem przemysłowym i środowiskowym powodującym nowotwory pęcherza moczowego u szczurów i myszy. Potencjał nowotworowy 2-nitroanizolu został oceniony w testach in vitro i in vivo z udziałem gospodarza.
Zastosowanie
2-Nitroanizol został wykorzystany jako sonda solwatochromowa do badania obszaru cybotaktycznego czystych i mieszanych układów rozpuszczalników cieczy nadkrytycznych.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Characterization of supercritical fluid solvents using solvatochromic shifts.
Yonker CR, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 90(13), 3022-3026 (1986)
Mohammad Asaduzzaman Miah et al.
Ecology and evolution, 7(14), 5032-5040 (2017-08-05)
Cytochrome P450 monooxygenases (CYPs) usually overexpressed in resistant strain were found involved in oxidative detoxification of insecticides. In this study, an investigation was conducted to confirm if resistance irrelevant CYPs which were not overexpressed in resistant strain before, were capable
T Prabhu et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 83(1), 8-16 (2011-10-04)
Fourier-transform Raman and infrared spectra of 2-nitroanisole are recorded (4000-100 cm(-1)) and interpreted by comparison with respective theoretical spectra calculated using HF and DFT method. The geometrical parameters with C(S) symmetry, harmonic vibrational frequencies, infrared and Raman scattering intensities are
Effects of physical binding of o-Nitroanisole with feed upon its systemic availability in male F344 rats.
J H Yuan et al.
Bulletin of environmental contamination and toxicology, 47(1), 152-159 (1991-07-01)
R D Irwin et al.
Fundamental and applied toxicology : official journal of the Society of Toxicology, 30(1), 1-12 (1996-03-01)
o-Nitroanisole, a mutagenic intermediate used in the manufacture of azo dyes, was administered in feed for 2 years at concentrations of 0, 222, 666, or 2000 ppm to groups of 60 male and 60 female F344 rats. No significant increase