Kluczowe dokumenty
224081
Chlorohydroquinone
technical grade, 85%
Synonim(y):
2-Chloro-1,4-dihydroxybenzene
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
technical grade
Próba
85%
bp
263 °C (lit.)
mp
100-104 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1ccc(O)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H5ClO2/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3,8-9H
Klucz InChI
AJPXTSMULZANCB-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?