Merck
214914
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylmethyleneiminium iodide
98%
Synonim(y):
N,N-Dimethylmethyleneammonium iodide, Eschenmoser’s salt
About This Item
Wzór liniowy:
CH2=N+(CH3)2I-
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.01
Beilstein:
1731022
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
mp
219 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
[I-].C[N+](C)=C
InChI
1S/C3H8N.HI/c1-4(2)3;/h1H2,2-3H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
VVDUZZGYBOWDSQ-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
N,N-Dimethylmethyleneiminium iodide is useful reagent for many synthetic applications, especially aminomethylation and conversion of ketones to α,β−unsaturated enones.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Chem. Abstr., 120, 190555b-190555b (1994)
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 3295-3295 (1992)
Synthetic Routes to Unsymmetrical Porphyrins.
Nardis S.
Synthesis and Modifications of Porphyrinoids, 203-239 (2014)
Masayuki Inoue et al.
The Journal of organic chemistry, 72(8), 3065-3075 (2007-03-16)
(-)-Merrilactone A [(-)-1], isolated from Illicium merrillianum in 2000, possesses neurite outgrowth activity in cultures of fetal rat cortical neurons, and, therefore, is expected to show therapeutic potential for the treatment of neurodegeneration associated with Alzheimer's and Parkinson's diseases. Apart
A new method using 2-chloro-4, 6-dimethoxy-1, 3, 5-triazine for facile elimination of dimethylamino group in Eschenmoser's methylenation for synthesis of a, ?-unsaturated esters.
Yamada K, et al.
Tetrahedron Letters, 54(13), 1753-1760 (2013)