Merck
213411
Sigma-Aldrich
Sodium triethylborohydride solution
1.0 M in THF
Synonim(y):
Sodium triethylborate, Sodium triethylhydridoborate, Sodium triethylhydroborate
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H5)3NaBH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
121.99
Beilstein:
4151241
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352000
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz:
liquid
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reagent type: reductant
stężenie
1.0 M in THF
gęstość
0.89 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
[Na+].[H][B-](CC)(CC)CC
InChI
1S/C6H16B.Na/c1-4-7(5-2)6-3;/h7H,4-6H2,1-3H3;/q-1;+1
Klucz InChI
YDTZLEUIYNMRLQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
  • Preparation of alcohols by hydrogenation of ketones catalyzed by an iron pincer complex
  • Preparation of alkali metal boron monohydride complexes
  • Coordinative substitution reactions
  • Ligand exchange reactions
  • Hydridic reagent
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)