Merck
213403
Sigma-Aldrich
N-Selectride®
1.0 M in THF
Synonim(y):
Sodium tri-sec-butylborohydride solution
About This Item
Wzór liniowy:
NaB[CH(CH3)C2H5]3H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
liquid
Poziom jakości
przydatność reakcji
reagent type: reductant
stężenie
1.0 M in THF
gęstość
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Na+].CCC(C)[BH-](C(C)CC)C(C)CC
InChI
1S/C12H28B.Na/c1-7-10(4)13(11(5)8-2)12(6)9-3;/h10-13H,7-9H2,1-6H3;/q-1;+1
Klucz InChI
JUFGMKFPFVIKOY-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Reducing agent
Reactant for:
  • Conjugate hydride reduction-initiated tandem cyclization reactions
  • Sereoselective nucleophilic addition reactions
Informacje prawne
Selectride is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
5.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-15 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)