Merck
211761
Sigma-Aldrich
m-Cresol Purple sodium salt
Dye content 90 %
Synonim(y):
m-Cresolsulfonphthalein sodium salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H17NaO5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
404.41
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.47
Formularz
powder
skład
Dye content, 90%
kolor
black
λmaks.
579 nm
ε (współczynnik ekstynkcji)
≥15000 at 433-439 nm in H2O at 0.008 g/L
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[Na+].Cc1cc(O)ccc1\C(=C2\C=CC(=O)C=C2C)c3ccccc3S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C21H18O5S.Na/c1-13-11-15(22)7-9-17(13)21(18-10-8-16(23)12-14(18)2)19-5-3-4-6-20(19)27(24,25)26;/h3-12,22H,1-2H3,(H,24,25,26);/q;+1/p-1/b21-18+;
Klucz InChI
BYQJYOOKENJSNK-GOSREXKOSA-M
Opis ogólny
Sól sodowa m-krezolu purpurowego (MCP) jest kolorymetrycznym wskaźnikiem pH. Barwnik jest niebieski w formie anionowej i żółty w formie protonowej.
Zastosowanie
Sól sodowa m-krezolu Purple została użyta do pomiaru pH wody morskiej za pomocą spektrofotometru.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Spectrophotometric high-precision seawater pH determination
for use in underway measuring systems
A?mann S
Ocean Science, 7, 597-607 (2011)
M.-I. Baraton
Sensors for Environment, Health and Security (2008)
Peter J Edmunds et al.
The Journal of experimental biology, 223(Pt 8) (2020-03-18)
Experiments with coral fragments (i.e. nubbins) have shown that net calcification is depressed by elevated PCO2 Evaluating the implications of this finding requires scaling of results from nubbins to colonies, yet the experiments to codify this process have not been