Kluczowe dokumenty
W353000
m-Cresol
≥98%, FG
Synonim(y):
1-Hydroxy-3-methylbenzene, 3-Hydroxytoluene, 3-Methylphenol
About This Item
meets purity specifications of JECFA
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 175.300
FDA 21 CFR 177.2410
gęstość pary
3.72 (vs air)
ciśnienie pary
<1 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥98%
temp. samozapłonu
1036 °F
granice wybuchowości
1.06-1.35 %, 150 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.541 (lit.)
bp
203 °C (lit.)
mp
8-10 °C (lit.)
gęstość
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
burnt; spicy; smoky
ciąg SMILES
Cc1cccc(O)c1
InChI
1S/C7H8O/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5,8H,1H3
Klucz InChI
RLSSMJSEOOYNOY-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
186.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
86 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W353000-25KG-K | 4061837800948 |
W353000-SAMPLE | |
W353000-SAMPLE-K | 4061837536649 |
W353000-10KG | |
W353000-10KG-K | 4061837800924 |
W353000-1KG | |
W353000-1KG-K | 4061837800931 |
W353000-25KG |