Merck
W305618
Sigma-Aldrich
Tetrahydrofurfuryl alcohol
≥98%
Synonim(y):
NSC 15434, Tetrahydro-2-furanmethanol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H10O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.13
Numer FEMA:
3056
Beilstein:
102723
Numer WE:
Nr Rady Europy:
2029
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
13.020
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
Kosher
zgodność regionalna
FDA 21 CFR 117
gęstość pary
3.52 (vs air)
ciśnienie pary
2.3 mmHg ( 39 °C)
Próba
≥98%
granice wybuchowości
9.7 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.452 (lit.)
tw
178 °C (lit.)
mp
−80 °C (lit.)
gęstość
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
vegetable
ciąg SMILES
OCC1CCCO1
InChI
1S/C5H10O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h5-6H,1-4H2
Klucz InChI
BSYVTEYKTMYBMK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Tetrahydrofurfuryl alcohol is one of the aroma constituents of coffee.
Zastosowanie
  • Electrochemical oxidation of tetrahydrofurfuryl alcohol on boron-doped diamond anode: Influence of current density and electrolyte solution.: Research into the electrochemical pathways of tetrahydrofurfuryl alcohol offers insights into its potential for energy storage applications, focusing on how varying electrical and solvent conditions affect its oxidation rates (Xiong Y et al., 2023).
  • Polar-Functionalized Polyethylenes Enabled by Palladium-Catalyzed Copolymerization of Ethylene and Butadiene/Bio-Based Alcohol-Derived Monomers.: This paper presents a novel approach to the synthesis of functionalized polymers using tetrahydrofurfuryl alcohol derivatives, which could revolutionize materials science with new, sustainable polymer blends (Jian Z et al., 2023).
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
167.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
75 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Contribution of coffee aroma constituents to the mutagenicity of coffee.
Aeschbacher HU, et al.
Food And Chemical Toxicology, 27(4), 227-232 (1989)
G Zarnt et al.
Applied and environmental microbiology, 63(12), 4891-4898 (1997-12-24)
An organism tentatively identified as Ralstonia eutropha was isolated from enrichment cultures containing tetrahydrofurfuryl alcohol (THFA) as the sole source of carbon and energy. The strain was able to tolerate up to 200 mM THFA in mineral salt medium. The
S M Bellm et al.
The Journal of chemical physics, 136(24), 244301-244301 (2012-07-05)
Cross section data for electron scattering from DNA are important for modelling radiation damage in biological systems. Triply differential cross sections for the electron impact ionization of the highest occupied outer valence orbital of tetrahydrofurfuryl alcohol, which can be considered
G Zarnt et al.
Journal of bacteriology, 183(6), 1954-1960 (2001-02-27)
The quinohemoprotein tetrahydrofurfuryl alcohol dehydrogenase (THFA-DH) from Ralstonia eutropha strain Bo was investigated for its catalytic properties. The apparent k(cat)/K(m) and K(i) values for several substrates were determined using ferricyanide as an artificial electron acceptor. The highest catalytic efficiency was
Chung-Yi Chen
Natural product research, 24(19), 1830-1833 (2010-11-26)
Pressalanin A, a 2-functionalized tetrahydrofuranol, has been isolated from the leaves of Michelia compressa var. lanyuensis (Magnoliaceae), and the structure was determined on the basis of a spectroscopic analysis.