Merck
T12653
Sigma-Aldrich
Tetrahydrofurfuryl alcohol
98%
Synonim(y):
Oksolan-2-ylometanolu, THFA
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H10O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.13
Beilstein:
102723
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
gęstość pary
3.52 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
2.3 mmHg ( 39 °C)
Próba
98%
granice wybuchowości
9.7 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.452 (lit.)
bp
178 °C (lit.)
mp
−80 °C (lit.)
gęstość
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
OCC1CCCO1
InChI
1S/C5H10O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h5-6H,1-4H2
Klucz InChI
BSYVTEYKTMYBMK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Alkohol tetrahydrofurfurylowy jest nierakotwórczym, biodegradowalnym, protowym rozpuszczalnikiem.
Zastosowanie
  • Alkohol tetrahydrofurfurylowy (THFA) jest modyfikatorem rozpuszczalnika dla borohydryku sodu stosowanym w enancjoselektywnej redukcji aromatycznych imin lub ketonów do odpowiednich alkoholi.
  • Może być stosowany do syntezy octanu tetrahydrofurfurylu, propionianu tetrahydrofurfurylu i maślanu tetrahydrofurfurylu, które są stosowane jako środki aromatyzujące w przemyśle spożywczym.
  • Opisano zastosowanie THFA jako rozpuszczalnika do barwników na bazie wody; rozpuszczalnika sprzęgającego do preparatów rolniczych, takich jak pestycydy, fungicydy i herbicydy; plastyfikatora do farb i lakierów.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
163.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
73 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Fenaroli's handbook of flavor ingredients.
Fenaroli's Handbook of Flavor Ingredients (2016)
Encyclopedia of food & color additives.
Encyclopedia of Food and Color Additives (1996)
Enantioselective borohydride reduction catalyzed by optically active cobalt complexes.
Yamada T, et al.
Chemistry?A European Journal, 9(18), 4485-4509 (2003)
Encyclopedia of food & color additives.
Encyclopedia of Food and Color Additives (1996)
CLH report: `Tetrahydrofurfuryl alcohol (THFA)?.
unpublished (2011)