klasa czystości
ACS reagent
Próba
99.4-100.4% (ACS specification)
99.5%
Formularz
powder
zanieczyszczenia
≤0.005% N compounds
≤0.005% insolubles
pH
5.0-8.0 (25 °C, 5%)
mp
560 °C (lit.)
gęstość
3.93 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady anionów
chloride, bromide (as Cl)-: ≤0.01%
iodide (I-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
ślady kationów
Fe: ≤0.001%
Na: ≤0.005%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
ciąg SMILES
[K+].[O-]I(=O)=O
InChI
1S/HIO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
Klucz InChI
JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?