Merck
205370
Sigma-Aldrich
Dimethyl aminoterephthalate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
H2NC6H3(CO2CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.20
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
mp
127-130 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
COC(=O)c1ccc(c(N)c1)C(=O)OC
InChI
1S/C10H11NO4/c1-14-9(12)6-3-4-7(8(11)5-6)10(13)15-2/h3-5H,11H2,1-2H3
Klucz InChI
DSSKDXUDARIMTR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
The tricarbonylchromium complex of dimethyl aminoterephthalate was prepared and studied.
Piktogramy
Environment
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mahaffy CA.
Synth. React. Inorg. Met.-Org. Chem., 14(6), 895-903 (1984)