Kluczowe dokumenty
D142158
Dimethyl 5-aminoisophthalate
98%
Synonim(y):
Dimethyl 5-aminobenzene-1,3-dicarboxylate
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
powder
mp
178-181 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(=O)c1cc(N)cc(c1)C(=O)OC
InChI
1S/C10H11NO4/c1-14-9(12)6-3-7(10(13)15-2)5-8(11)4-6/h3-5H,11H2,1-2H3
Klucz InChI
DEKPYXUDJRABNK-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?