Kluczowe dokumenty
195944
2-Thiopheneacetic acid
98%
Synonim(y):
2-Thienylacetic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.18
Beilstein:
114551
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
98%
Formularz
powder
bp
160 °C/22 mmHg (lit.)
mp
63-64 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)Cc1cccs1
InChI
1S/C6H6O2S/c7-6(8)4-5-2-1-3-9-5/h1-3H,4H2,(H,7,8)
Klucz InChI
SMJRBWINMFUUDS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zbadano adsorpcję kwasu 2-tiofenooctowego na żywicach XAD-4, NDA-100 i ND-90. Zsyntetyzowano nowy polimeryczny kompleks Cu(II) i kwasu 2-tiofenooctowego i scharakteryzowano go za pomocą spektroskopii IR i Ramana.
Zastosowanie
Kwas 2-tiofenooctowy został użyty do przygotowania rozetowych nanomateriałów Au.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Study of Adsorption of 2-Thiopheneacetic Acid on Three Adsorbent Resins.
Wei R, et al.
Acta Polymerica Sinica / Gao Fen Zi Xue Bao, 4, 471-477 (2004)
Synthesis, X-ray crystal structure and vibrational spectra of a polymeric copper (II) complex with 2-thiopheneacetic acid.
Drozdzewski P, et al.
Polyhedron, 23(10), 1785-1792 (2010)
Z Boulsourani et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 76, 1026-1040 (2017-05-10)
Seeking for copper based metallo-therapeutics, three triple bridged dinuclear copper(II) complexes [Cu
Cláudia Sg Gomes et al.
Journal of chemical technology and biotechnology (Oxford, Oxfordshire : 1986), 93(7), 1901-1915 (2018-07-17)
The extraction of biopharmaceuticals from plasma and serum often employs overly complicated antiquated procedures that can inflict serious damage on especially prone protein targets and which afford low purification power and overall yields. This paper describes systematic development of a
Manuel Temprado et al.
The journal of physical chemistry. A, 112(41), 10378-10385 (2008-09-26)
The enthalpies of formation in the condensed and gas states, Delta f H m degrees (cd) and Delta f H m degrees (g), of 2- and 3-thiopheneacetic acids were derived from their respective enthalpies of combustion in oxygen, measured by