Merck
188271
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2-nitrobenzyl alcohol
98%
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H3(NO2)CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.58
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
mp
90-92 °C (lit.)
ciąg SMILES
OCc1ccc(Cl)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6ClNO3/c8-6-2-1-5(4-10)7(3-6)9(11)12/h1-3,10H,4H2
Klucz InChI
OAHGNOHGHOTZQU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-Chloro-2-nitrobenzyl alcohol undergoes oxidation in the presence of pyridinium chlorochromate in dichloromethane to yield 4-chloro-2-nitrobenzaldehyde.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Polyaza heterocycles. Part 2. Nucleophilic substitution of halogens in halogenoquinoxalino [2, 3-c] cinnolines.
Ahmad A, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 19, 2751-2758 (1994)