Merck
334197
Sigma-Aldrich
2-Amino-3-methylbenzyl alcohol
97%
About This Item
Wzór liniowy:
H2NC6H3(CH3)CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
67-69 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
Cc1cccc(CO)c1N
InChI
1S/C8H11NO/c1-6-3-2-4-7(5-10)8(6)9/h2-4,10H,5,9H2,1H3
Klucz InChI
FWTCWZZOKOBJIR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Alkohol 2-amino-3-metylobenzylowy może być stosowany w syntezie chemicznej.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)