Kluczowe dokumenty
178055
N-Phenyl-2-naphthylamine
97%
Synonim(y):
N-(2-Naphthyl)aniline
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
bp
395-395.5 °C (lit.)
mp
105-108 °C (lit.)
λmaks.
219 nm
ciąg SMILES
N(c1ccccc1)c2ccc3ccccc3c2
InChI
1S/C16H13N/c1-2-8-15(9-3-1)17-16-11-10-13-6-4-5-7-14(13)12-16/h1-12,17H
Klucz InChI
KEQFTVQCIQJIQW-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?