176893
2-Methoxyhydroquinone
98%
Synonim(y):
2,5-Dihydroxyanisol
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Postać
solid
mp
88-91 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1cc(O)ccc1O
InChI
1S/C7H8O3/c1-10-7-4-5(8)2-3-6(7)9/h2-4,8-9H,1H3
Klucz InChI
LAQYHRQFABOIFD-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3