Merck
175544
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-chlorobenzoic acid
98%
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H3(Cl)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
235.46
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
mp
154-156 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
carboxylic acid
chloro
ciąg SMILES
OC(=O)c1cc(Br)ccc1Cl
InChI
1S/C7H4BrClO2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
Klucz InChI
FGERXQWKKIVFQG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
5-Bromo-2-chlorobenzoic acid was used to evaluate the homogeneity of organic powder.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Determination of C: H: O: N ratios in solid organic compounds by laser-induced plasma spectroscopy.
Tran M, et al.
Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 16(6), 628-632 (2001)