Merck
664022
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-chlorobenzoic acid
96%
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H3(Cl)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
235.46
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
Formularz
solid
mp
153-157 °C
grupa funkcyjna
bromo
carboxylic acid
chloro
ciąg SMILES
OC(=O)c1cc(Cl)ccc1Br
InChI
1S/C7H4BrClO2/c8-6-2-1-4(9)3-5(6)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
Klucz InChI
RBCPJQQJBAQSOU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)