Merck
535982
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-fluorobenzoic acid
97%
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H3(F)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.56
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
mp
152-157 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
chloro
fluoro
ciąg SMILES
OC(=O)c1cc(Cl)ccc1F
InChI
1S/C7H4ClFO2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
Klucz InChI
WGAVMKXCDMQVNF-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)