Merck
443743
Sigma-Aldrich
4-Bromo-1,1,2-trifluoro-1-butene
97%
About This Item
Wzór liniowy:
BrCH2CH2CF=CF2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.97
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.401 (lit.)
bp
95-98 °C (lit.)
gęstość
1.639 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
fluoro
ciąg SMILES
F\C(F)=C(/F)CCBr
InChI
1S/C4H4BrF3/c5-2-1-3(6)4(7)8/h1-2H2
Klucz InChI
GQCQMFYIFUDARF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-Bromo-1,1,2-trifluoro-1-butene is a fluorinated building block. It reacts with potassium hydroxide in the presence of tetrabutylammonium bromide (a phase transfer catalyst) to afford 1,1,2-trifluoro-1,3-butadiene.
Zastosowanie
4-Bromo-1,1,2-trifluoro-1-butene may be used in the preparation of 1,1,2-trifluoro-1-butene, via reaction with KOH in the presence of phase-transfer catalyst, tetrabutylammonium bromide.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
62.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
17 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
1, 1, 2-Trifluoro-1, 3-butadiene: a convenient C4 intermediate for functionalized monofluoroolefins.
Matsuo N and Kende AS.
The Journal of Organic Chemistry, 53(10), 2304-2308 (1988)