Merck
631736
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-iodobenzoic acid
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H4ClIO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
282.46
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
solid
mp
157-161 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
chloro
iodo
ciąg SMILES
OC(=O)c1cc(I)ccc1Cl
InChI
1S/C7H4ClIO2/c8-6-2-1-4(9)3-5(6)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
Klucz InChI
GEBYSTBEDVQOTK-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hojun Li et al.
Developmental cell, 49(1), 118-129 (2019-03-05)
The nature of cell-state transitions during the transit-amplifying phases of many developmental processes-hematopoiesis in particular-is unclear. Here, we use single-cell RNA sequencing to demonstrate a continuum of transcriptomic states in committed transit-amplifying erythropoietic progenitors, which correlates with a continuum of
Meng Li et al.
Cancer cell, 35(6), 916-931 (2019-06-12)
Diffuse large B cell lymphomas (DLBCLs) are genetically heterogeneous and highly proliferative neoplasms derived from germinal center (GC) B cells. Here, we show that DLBCLs are dependent on mitochondrial lysine deacetylase SIRT3 for proliferation, survival, self-renewal, and tumor growth in vivo