Merck
160075
Sigma-Aldrich
1-Phenyl-1-cyclopropanecarboxylic acid
97%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5C3H4CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.19
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
85-87 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)C1(CC1)c2ccccc2
InChI
1S/C10H10O2/c11-9(12)10(6-7-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,11,12)
Klucz InChI
IWWCCNVRNHTGLV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Kwas 1-fenylo-1-cyklopropanokarboksylowy został użyty do przygotowania nadtlenku bis[(1-fenylo-1-cyklopropylo)karbonylu] w reakcji z nadtlenkiem wodoru w obecności N,N′-dicykloheksylokarbodiimidu.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bis [(1-phenyl-1-cyclopropyl) carbonyl] peroxide.
Bethell D, et al.
Acta Crystallographica Section B, Structural Science, Crystal Engineering and Materials, 38(5), 1677-1679 (1982)
Radoslaw Laufer et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 22(17), 4968-4997 (2014-07-22)
TTK kinase was identified by in-house siRNA screen and pursued as a tractable, novel target for cancer treatment. A screening campaign and systematic optimization, supported by computer modeling led to an indazole core with key sulfamoylphenyl and acetamido moieties at