Kluczowe dokumenty
143472
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoic acid
98%
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
mp
206-209 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
CC(C)(C)c1cc(cc(c1O)C(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C15H22O3/c1-14(2,3)10-7-9(13(17)18)8-11(12(10)16)15(4,5)6/h7-8,16H,1-6H3,(H,17,18)
Klucz InChI
YEXOWHQZWLCHHD-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
143472-100G | |
143472-10G | 4061838734860 |