Merck
251062
Sigma-Aldrich
2,6-Di-tert-butyl-4-methoxyphenol
97%
Synonim(y):
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyanisole
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OC6H2[C(CH3)3]2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
236.35
Beilstein:
2052290
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
102-106 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H24O2/c1-14(2,3)11-8-10(17-7)9-12(13(11)16)15(4,5)6/h8-9,16H,1-7H3
Klucz InChI
SLUKQUGVTITNSY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2,6-di-tert-butylo-4-metoksyfenol jest fenolowym przeciwutleniaczem. Bierze udział wkatalizowanej przez In(trifluorometanosulfonian)3 tandemowej reakcji orto-alkilaryloiminy z różnymi nukleofilami.
Zastosowanie
2,6-di-tert-butylo-4-metoksyfenol był stosowany do ochrony kosmetyków, leków i żywności przed degradacją oksydacyjną.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Leonid L Chepelev et al.
The Journal of organic chemistry, 71(1), 22-30 (2006-01-04)
[reaction: see text] Rate constants for hydrogen-atom transfer (HAT) from bilirubin dimethyl ester (BRDE) and biliverdin dimethyl ester (BVDE) to peroxyl radicals during inhibited autoxidation of styrene initiated by azo-bisisobutyronitrile (AIBN) were k(inh)(BRDE) = 22.5 x 10(4) and k(inh)(BVDE) =
M E Hidalgo et al.
Phytochemistry, 37(6), 1585-1587 (1994-12-01)
The antioxidant activity of lichenic metabolites, depsides and depsidones, was assessed by their effects as inhibitors of rat brain homogenate auto-oxidation and beta-carotene oxidation. The results obtained in both systems indicate that lichenic metabolites afford a moderate protection in the
In(OTf)3-catalyzed tandem nucleophilic addition and cyclization of ortho-alkynylarylaldimines to 1,2-dihydroisoquinolines.
Reiko Yanada et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 45(23), 3822-3825 (2006-05-04)
Christopher Elam et al.
European journal of medicinal chemistry, 46(5), 1512-1523 (2011-03-01)
Two screening protocols based on recursive partitioning and computational ligand docking methodologies, respectively, were employed for virtual screens of a compound library with 345,000 entries for novel inhibitors of the enzyme sarco/endoplasmic reticulum calcium ATPase (SERCA), a potential target for
Murat Sentürk et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(8), 3207-3211 (2009-02-24)
The inhibition of two human cytosolic carbonic anhydrase (hCA, EC 4.2.1.1) isozymes I and II, with a series of phenol derivatives was investigated by using the esterase assay, with 4-nitrophenyl acetate as substrate. 2,6-Dimethylphenol, 2,6-diisopropylphenol (propofol), 2,6-di-t-butylphenol, butylated hydroxytoluene, butylated