Kluczowe dokumenty
B97607
2-tert-Butyl-6-methyl-phenol
99%
Synonim(y):
6-tert-Butyl-o-cresol
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
crystals
współczynnik refrakcji
n20/D 1.519 (lit.)
bp
230 °C (lit.)
mp
24-27 °C (lit.)
gęstość
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cccc(c1O)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H16O/c1-8-6-5-7-9(10(8)12)11(2,3)4/h5-7,12H,1-4H3
Klucz InChI
BKZXZGWHTRCFPX-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... GABRA1(2554)
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
224.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
107 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?