Kluczowe dokumenty
20021
3-tert-Butyl-4-hydroxyanisole
≥98% (sum of isomers, GC), ≤10% 2-BHA basis (GC)
Synonim(y):
2-tert-Butyl-4-methoxyphenol, 3-BHA, BHA
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98% (sum of isomers, GC)
Formularz
solid
skład
2-BHA, ≤10% GC
3-BHA, ≥90% GC
zanieczyszczenia
≤1% 4-hydroxyanisole
pozostałość po prażeniu
≤0.05%
mp
48-63 °C
rozpuszczalność
ethanol: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless to faint yellow or tan
ciąg SMILES
COc1ccc(O)c(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H16O2/c1-11(2,3)9-7-8(13-4)5-6-10(9)12/h5-7,12H,1-4H3
Klucz InChI
MRBKEAMVRSLQPH-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Regulation of Smad signaling in mesenchymal stem cells: 3-tert-Butyl-4-hydroxyanisole disrupts the differentiation of C3H10T1/2 mesenchymal stem cells into brown adipocytes by modulating Smad signaling pathways, with potential implications for obesity and metabolic syndrome research (Wang et al., 2023).
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?