Merck
413275
Sigma-Aldrich
2,6-Di-tert-butyl-4-(dimethylaminomethyl)phenol
96%
Synonim(y):
(3,5-di-tert -Butyl-4-hydroxybenzyl)dimethylamine, 2,6-Di-tert -butyl-α-(dimethylamino)-4-cresol, 4-[(Dimethylamino)methyl]-2,6-bis(1,1-dimethylethyl)phenol, 4-[(Dimethylamino)methyl]-2,6-di-tert -butylphenol
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2NCH2C6H2[C(CH3)3]2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
263.42
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
96%
Postać
solid
tw
172 °C/30 mmHg (lit.)
mp
90-95 °C
ciąg SMILES
CN(C)Cc1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C17H29NO/c1-16(2,3)13-9-12(11-18(7)8)10-14(15(13)19)17(4,5)6/h9-10,19H,11H2,1-8H3
Klucz InChI
VMZVBRIIHDRYGK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2,6-Di-tert-butyl-4-(dimethylaminomethyl)phenol is a hindered phenolic compound that is used as an antioxidant to stabilize the lubricant oils.
Zastosowanie
Antioxidant
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Growth and characterization of 2, 6-Di-tert-butyl-4-(dimethylaminomethyl) phenol single crystal by the vertical Bridgman method.
SolankiSSB, et al.
Journal of Crystal Growth, 411(24), 19-23 (2015)
Electrospray ionization and atmospheric pressure matrix-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry of antioxidants applied in lubricants.
Kassler A, et al.
Rapid Communications in Mass Spectrometry, 23(24), 3917-3927 (2009)